Learn More
Invitrogen™ Random Primers DNA Labeling System
Code produit 10337872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10337872 30 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10337872 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18187013
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
  • L'ADN polymérase I, grand fragment (Klenow) est fourni avec un flacon de tampon de réaction 10X [500 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM
  • MgCl2 , 500 mM NaCl], flacon de tampon de dilution
Idéal pour le marquage radioactif de l’ADN, en particulier des fragments de moins de 1 kb
  • Donne >10μ9 cpm/ g d'ADN de contrôle en utilisant [ α-32 P]-dCTP
  • 25 ng d'ADN en une seule réaction
  • Tests de performance et de qualité : L’incorporation d’un nucléotide au marquage radioactif est vérifiée en utilisant l’ADN de contrôle dans une réaction de marquage des amorces aléatoires
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, étiquetage d’ADN, transfert Northern, électrophorèse et transfert sur gel d’acide nucléique, étiquetage d’acides nucléiques et oligosynthèse, transfert Southern.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de marquage d’ADN
Méthode de détection Radioactif
Contenu et stockage Les composants du système d'étiquetage d'ADN Random Primers sont répertoriés dans le tableau de droite. Stockage à -20°C.
Type de produit final Sondes (ADN marqué)
Marqueur ou colorant 32P (phosphore 32)
Comprend l’étiquette ou le colorant Non
Cible d’étiquetage ADN (général)
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Quantité 30 réactions