Learn More
Invitrogen™ Colorant de référence ROX
Code produit 10635353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10635353 500 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10635353 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12223012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.25€
    67.65€ / 1 pièces
    Économisez 4.60€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Le colorant de référence ROX a été conçu pour normaliser le signal rapporteur fluorescent dans la PCR quantitative en temps réel ou la RT-PCR.
  • normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR ;
  • fournir une ligne de base stable pour la PCR quantitative multiplexe et la RT-PCR ;
  • utiliser les paramètres spectraux ROX existants en éliminant la nécessité de ré-étalonner le thermocycleur ;
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide ou sèche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5° à -30°C).
Méthode de détection Amorce-sonde
Méthode PCR qPCR
Marqueur ou colorant ROX
Type de produit Colorant de référence ROX
Quantité 500 μL
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Volume 500 μl