Learn More
Invitrogen™ Le milieu S.O.C. Moyenne
Code produit 11528896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 bouteilles de 10 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11528896 10 bouteilles de 10 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11528896 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15544034
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé lors de la dernière étape de la transformation des cellules bactériennes afin d’obtenir une efficacité de transformation maximale des E. coli
  • Le milieu S.O.C. est livré en lot de 10 flacons de 10 ml de milieu liquide et est composé des éléments suivants : tryptone 2 %, extrait de levure 0,5 %, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, MgCl2 10 mM, MgSO4 10 mM et glucose 20 mM.
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 10 flacons de milieu S.O.C. de 10 ml chacun
Format Flacon
Type de milieu Le milieu S.O.C.
Méthode de préparation Prêt à l’emploi
Type de produit Milieu de récupération
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible E. coli
Type d’emballage Flacon de 10 ml
Quantité 10 bouteilles de 10 ml
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
Espèces Escherichia coli