Learn More
Invitrogen™ Second Strand Buffer
Code produit 10124942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10124942 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10124942 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10812014
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Fourni à une concentration de 5X.
Produisez de l’ADNc second brin à partir d’ARNm
Le tampon de second brin est utilisé avec les systèmes de synthèse de l’ADNc SuperScript™ pour générer de l’ADNc second brin à partir de l’ARNm dans la réaction premier brin. Il est fourni sous forme de concentré 5X et doit être dilué 1:5 (1 partie de tampon second brin 5X et 4 parties d’autres composants) avant utilisation.
Contrôle de la qualité Ce produit a passé avec succès des tests de contrôle de la qualité qui vérifient l’absence de niveaux détectables d’activité de ribonucléase.
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Homologué pour expédition sur de la glace ou de la glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5X
Contenu et stockage Le tampon de second brin est fourni à une concentration de 5X. Conserver à -20°C.
Quantité 0,5 ml
Conditions d’expédition Homologué pour expédition sur de la glace ou de la glace carbonique