Learn More
Invitrogen™ Select Agar™, poudre
Code produit 11518926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11518926 2,5 kg 2.50kg
11508926 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11518926 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 30391049
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Autoclavable
  • Agent utilisé pour la fabrication de milieux microbiologiques solides
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Format Flacon
Type de milieu Autres milieux microbiologiques
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Classe d’organisme cible E. coli, Fungi
Quantité 2,5 kg
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae