Learn More
Invitrogen™ Sf21 Cells in Grace's
Code produit 10103722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10103722 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Code produit 10103722 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B82101
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Consultez la fiche de données de sécurité avant la manipulation.
Dérivé du tissu ovarien nymphal USDA du ver légionnaire d’automne, Spodoptera frugiperda
Les cellules Gibco Sf21 sont couramment utilisées pour isoler et propager les stocks baculoviraux recombinants et pour produire des protéines recombinantes.
  • Expression de protéines recombinantes issues de toute une variété de systèmes d’expression
  • Croissance satisfaisante de cultures cellulaires adhérentes ou en suspension
  • Tests de qualité et de performance
Bioproduction, culture cellulaire, production des protéines de haut niveau dans les cellules d’insectes, culture de cellules d’insectes, expression pour insectes, lignées cellulaires d’expression d’insecte, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, cultures cellulaires Sf21 et Sf9, production de vaccins viraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : Azote liquide (phase vapeur)
Conditions d’expédition : Congelé
Lignée cellulaire Sf21
Type de cellule Cellule d’insectes
Espèces S. frugiperda
Type de produit Cellules d’insecte
Quantité 1 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.