Learn More
Invitrogen™ Sf9 Cells in Grace's
Description
Les cellules Gibco Sf9 sont couramment utilisées pour isoler et propager les stocks baculoviraux recombinants et pour produire des protéines recombinantes.
- Expression de protéines recombinantes issues de toute une variété de systèmes d’expression
- Croissance satisfaisante de cultures cellulaires adhérentes ou en suspension
- Dimension petite et régulière qui génère des monocouches et des plaques égales
- Tests de qualité et de performance
Production et titration de baculovirus, bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insectes, expression d’insectes, lignées cellulaires d’expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, cultures cellulaires Sf9 et Sf21, production de vaccins viraux
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : Azote liquide (phase vapeur) Conditions d’expédition : Congelé |
| Lignée cellulaire | Sf9 |
| Type de cellule | Cellule d’insectes |
| Espèces | S. frugiperda |
| Type de produit | Cellules d’insecte |
| Quantité | 1 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.