Learn More
Invitrogen™ Cellules compétentes de DH5α Subcloning Efficiency™
Code produit 11583117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 500 μl
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11583117 4 x 500 μl 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11583117 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18265017
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Efficacité du sous-clonage des cellules compétentes DH5α : 4 flacons, 500 μl chacun (2 ml au total), ADN pUC19 (100pg/μl) : 1 flacon, 20μl;
Économique pour les procédures ou applications de sous-clonage de routine où le démarrage de l’ADN ne se limite pas
Les cellules compétentes Subcloning Efficiency> DH5α constituent une souche polyvalente de cellules chimiquement compétentes qui offrent une efficacité de transformation de plus de 1 x 106 cfu/μg d’ADN plasmidique.
  • Conçues pour une utilisation générale, quotidienne
  • Contiennent des Marquages génétiques utiles pour les applications générales
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Oui
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité du sous-clonage (10^6-10^7 cfu⁄ µg)
Contenu et stockage Contenu :
Efficacité du sous-clonage des cellules compétentes DH5•α : 4 flacons, 500 µl chacun (2 ml au total)
• ADN pUC19 (100 pg/ul) : 1 flacon, 20 µl
Conserver les cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C.
Résistance aux antibiotiques des bactéries No
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Oui
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Gamme de produits DH5a, efficacité du sous-clonage
Quantité 4 x 500 μl