Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Direct cDNA Labeling Module, no purification
Code produit 10338242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10338242 30 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10338242 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L101503
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Le module de marquage de l’ADNc direct SuperScript™ comprend de la transcriptase inverse SuperScript™ III, un oligo ancré (dT), des amorces aléatoires, de l’ARN de contrôle, 5X tampons de premier brin, du DTT 0,1 M, un mélange dNTP 10 mM et de l’eau traitée au DEPC. Le système d’étiquetage de l’ADNc SuperScript™ Direct comprend tous les composants répertoriés pour le module d’étiquetage de l’ADNc SuperScript™ plus les colonnes de purification, le tampon de chargement, le tampon de lavage et les tubes de prélèvement ambrés.
Fournit les réactifs de kit de base pour le système de marquage d’ADNc indirect SuperScript, mais aucune capacité de purification
Le système de marquage de l’ADNc indirect SuperScript fournit un système complet comprenant à la fois les réactifs du kit de base (à l’exception des colorants) et un module de purification. Les modules ne comprennent pas tous les composants. Le système de marquage d’ADNc direct SuperScript est un kit de marquage de microarrays qui associe les performances de la transcriptase inverse (RT) SuperScript III à la simplicité du marquage direct pour produire de l’ADNc marqué hautement fluorescent qui représente précisément votre échantillon initial d’ARNm. Dans cette méthode, l’oligo(dT) ancré s’hybride au modèle d’ARNm. La RT SuperScript III s’étend du site d’amorçage, incorporant des dNTPs fluorescents directement pour produire de l’ADNc marqué. L’ARN modèle est dégradé par hydrolyse de base. Les nucléotides libres et autres contaminants sont éliminés à l’aide de colonnes de purification avant l’hybridation sur microarrays.
  • Permet d’utiliser des nucléotides fluorescents
  • Des rendements élevés d’ADNc sans “pointe” enzymatique supplémentaire
  • Forte intensité du signal
  • Un protocole simple et rapide qui minimise le temps “opérateur” et offre une meilleure reproductibilité
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage des matrices d’expression, analyse et génotypage de l’expression génétique, analyse des microarrays, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Module de marquage d’ADNc
Méthode de détection Fluorescent
Contenu et stockage Le module de marquage de l’ADNc direct SuperScript™ comprend de la transcriptase inverse SuperScript™ III, un oligo ancré (dT), des amorces aléatoires, de l’ARN de contrôle, 5X tampons de premier brin, du DTT 0,1 M, un mélange dNTP 10 mM et de l’eau traitée au DEPC. Le système d’étiquetage de l’ADNc SuperScript™ Direct comprend tous les composants répertoriés pour le module d’étiquetage de l’ADNc SuperScript™ plus les colonnes de purification, le tampon de chargement, le tampon de lavage et les tubes de prélèvement ambrés. Stockez les colonnes de purification, le tampon de chargement et le tampon de lavage à température ambiante. Conserver tous les autres composants à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Type de produit final ADNc (marqué)
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy™3, Cy™5
Comprend l’étiquette ou le colorant Non
Cible d’étiquetage ADNc
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Type d’échantillon ARN
Gamme de produits SuperScript
Quantité 30 réactions