Learn More
Invitrogen™ Système de synthèse premier brin SuperScript™ pour la RT-PCR
Code produit 10684803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 rxns
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10684803 50 rxns 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10684803 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11904018
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
50 μl d’Oligo(dT)12-18 (0,5 μg / μl) ; 250 μl d’hexamères aléatoires (50 ng / μl) ; 1 ml de tampon 10X RT  ; 500 μl de chlorure de magnésium 25 mM ; 250 μl de DTT 0,1 M ; 250 μl de mélange dNTP 10 mM ; 50 μl de RT SuperScript II (50 U / μl) ; 100 μl d’ARNaseOUT (40 U / μl) ; 50 μl d’E. coli Rnase H (2 U / μl) ; 1,2 ml d’eau traitée au DEPC ; 15 μl d’ARN de contrôle (50 ng / μl) ; 20 μl d’amorce de contrôle A (10 μM) ; 20 μl d’amorce de contrôle B (10 μM)
Optimisé pour la synthèse d’ADNc premier brin à partir de poly(A)+ purifié ou d’ARN total.
Le système de synthèse premier brin SuperScript™ pour la RT-PCR est optimisé pour synthétiser l’ADNc premier brin à partir de poly(A)+ purifié ou d’ARN total. Le système peut être utilisé avec une quantité aussi infime qu’1 ng ou aussi grande que 5 µg d’ARN total. Après la synthèse, l’ADNc peut être amplifié avec des amorces spécifiques par la PCR sans extraction organique intermédiaire ni précipitation à l’éthanol. En conjonction avec la PCR, le système peut être utilisé pour détecter la présence de messages rares, pour définir la quantité d’ARNm spécifique à partir d’un petit nombre de cellules, ou pour cloner des ADNc spécifiques sans construire une bibliothèque d’ADNc complète. Le système est souple et permet d’utiliser tous les enzymes de PCR. Associez-le à l’ADN polymérase AccuPrime™ Taq ou l’ADN polymérase Plarinum™ Taq pour une PCR de plus grande spécificité ou avec l’ADN polymérase AccuPrime™ Pfx pour des applications de clonage haute-fidélité.
RT SuperScript II RT
La réaction de synthèse d’ADNc premier brin est catalysée par la transcriptase inverse (RT) SuperScript™ II. Cette enzyme a été conçue pour réduire l’activité d’ARNase H qui détériore l’ARNm au cours de la réaction premier brin, ce qui a pour résultat une bien meilleure synthèse d’ADNc sur toute la longueur et des rendements plus élevés d’ADNc premier brin que ce qui est obtenu avec RNAse H+ RT. Dans la mesure où la SuperScript™ II RT n’est pas inhibée sensiblement par l’ARN ribosomique et l’ARN de transfert, elle peut être utilisée efficacement pour synthétiser l’ADNc premier brin à partir d’une préparation d’ARN total. L’enzyme présente une stabilité thermique accrue et peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 50°C.
Utilisation du système de synthèse premier brin SuperScript™ pour la RT-PCR
Ce système a été optimisé pour synthétiser l’ADNc premier brin à partir de quantités variables de matériaux de départ. La concentration de SuperScript™ II RT a été diminuée et l’inhibiteur d’ARNase recombinante RNaseOUT™ a été ajouté au système dans le cadre de ce processus d’optimisation. En outre, les conditions de réaction ont été modifiées pour augmenter encore plus la sensibilité du système. À l’aide du kit, synthétisez l’ADNc premier brin soit avec de l’ARN total ou ARN sélectionné par poly(A)+ amorcé avec de l’oligo(dT), des amorces aléatoires ou une amorce spécifiquement génétique. Ensuite, vous exécutez la PCR dans un tube séparé avec des amorces spécifiques pour le gène d’intérêt.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Oligo(dT)12-18, 50 μl (0,5 μg/μl)
• Hexamères aléatoires, 250 μl (50 ng/μl)
• Tampon RT 10X, 1 ml
• Chlorure de magnesium, 500 μl (25 mM)
• DTT, 250 μl (0,1 M)
• Mélange dNTP, 250 μl (10 mM)
• RT SuperScript™ II, 50 μl (50 U/μl)
• RNaseOUT™, 100 μl (40 U/μl)
• RNase H d’E. coli, 50 μl (2 U/μl)
• Eau traitée au DEPC, 1,2 ml
• ARN de contrôle, 15 μl (50 ng/μl)
• Amorce de contrôle A, 20 μl (10 μM)
• Amorce de contrôle B, 20 μl (10 μM)
Conserver à –20°C.
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 50 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Amorce Amorces aléatoires, amorces Oligo dT
Quantité 50 rxns
Transcriptase inverse SuperScript II
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 12 kb
Matériau de départ ARN