Learn More
Invitrogen™ Transcriptase inverse SuperScript™ II
Code produit 10635003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 réactions
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2ku
4 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10635003 10 réactions 2ku
10328062 50 réactions 1 pièce
11553117 200 réactions 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10635003 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18064022
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une version améliorée de SuperScript RT
Le transcriptase inverse SuperScript II est un ADN polymérase qui synthétise un brin d’ADN complémentaire à partir d’ARN, ADN monocaténaire, ou à partir d’ARN / ADN hybride. Cette enzyme est génétiquement conçue par l’introduction de mutations de points dans le centre actif RNase H pour réduire l’activité RNase H. Cette modification structurelle élimine la dégradation des molécules d’ARN pendant la synthèse de l’ADNc premier brin et permet à la RT SuperScript II d’offrir des caractéristiques de performance supérieures.
  • Rendement : La réduction de l’activité RNAse H se traduit par de meilleurs rendements de l’ADNc premier brin
  • Taille de l’ADNc : Génération de produits de RT-PCR allant jusqu’à 12 kb
  • Thermostabilité : pleine activité à 42°C
  • Flexibilité : utilise soit l’ARN total soit l’ARN poly(A)+
  • Tests de performance et de qualité : Pureté SDS-PAGE ; dosages d’endodésoxyribonucléase, d’exodésoxyribonucléase et de ribonucléase ; rendement et longueur du produit d’ADNc
  • Concentration : 200 U / μl
  • Définition de l’unité : une unité de SuperScript II RT représente la quantité d’enzymes nécessaire pour incorporer 1 nmol de désoxyribonucléotide dans une substance précipitable à l’acide, en 10 minutes, à 37°C, en utilisant poly(A)•oligo(dT)-12 à 18 comme modèle
  • amorce Conditions de réaction de l’unité : 50 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM de KCl, 6 mM de MgCl2, 1 mM de DTT, 0,5 mM de [3H]dTTP, 0,1 mM de poly(A), 0,1 mM d’oligo(dT)12-18, 0,1 mg / ml de BSA et enzyme dans 50 μl pour 10 min à 37°C.
  • Température de réaction optimale : 42°C
  • Taille du produit final : 12,3 kb ou moins
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse SuperScript II 1 x 2 000 unités (200 U/μl)
• Tampon premier brin 5X
• DTT 100 mM
Conserver à –20°C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 50 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Quantité 2 000 unités
Transcriptase inverse SuperScript II
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace humide
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 10 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 12,3 kb
Matériau de départ ARN