Learn More
Invitrogen™ Utilisation du système SuperMix premier brin III SuperScript™
Code produit 10432292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 rxns
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10432292 50 rxns
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10432292 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18080400
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Reaction Mix 2X (500 μl) ; mélange enzymatique SuperScript III (100 μl) ; Oligo(dT)20 (50 μl au total fournis à 50 μM) ; hexamères aléatoires (50 μl au total fournis à 50 ng / μl) ; tampon d’hybridation (50 μl)
Formulation SuperMix optimisée pour la synthèse d’ADNc premier brin à partir de poly(A)+ purifié ou d’ARN total.
Le super mélange de synthèse premier brin SuperScript™ III est une formulation SuperMix optimisée pour synthétiser l’ADNc premier brin à partir du poly(A)+ purifié ou de l’ARN total. Ce système permet de détecter les cibles d’ARN de 100 bp à >12 kb. La quantité de produit de départ peut aller de 0,1 pg à 5 µg d’ARN total.
Utilisation du super mélange de synthèse premier brin SuperScript™ III
Le kit comprend le mélange enzymatique SuperScript™ III / RNaseOUT™, Reaction Mix première souche 2X et un tampon d’hybridation. La transcriptase inverse SuperScript™ III, qui figure dans le mélange d’enzymes, est une version de M-MLV RT qui a été conçue pour réduire l’activité RNase H et procurer une meilleure stabilité thermique. L’enzyme peut être utilisée pour synthétiser l’ADNc à des températures s’échelonnant entre 45 et 55°C, offrant une meilleure spécificité, des rendements d’ADNc supérieurs et davantage de produit pleine longueur que d’autres transcriptases inverses. Dans la mesure où la SuperScript™ III RT n’est pas inhibée sensiblement par l’ARN ribosomique et l’ARN de transfert, elle peut être utilisée pour synthétiser de l’ADNc à partir de l’ARN total. L’inhibiteur d’ARNase recombinant RNaseOUT™ est compris dans le mélange d’enzymes pour protéger contre la dégradation de l’ARN cible due à une contamination de la ribonucléase. Le mélange de réactions premier brin 2X comprend 10 mM de MgCl2 et 1 mM de chaque dNTP dans une formulation de tampon optimisée pour la synthèse premier brin d’ADNc. Le tampon d’hybridation est utilisé dans l’étape d’hybridation du modèle / amorce initial. Des tubes distincts de l’oligo(dT)20 et des hexamères aléatoires sont également fournis. L’ADNc peut être synthétisé en utilisant l’ARN total ou l’ARN sélectionné par poly(A)+ amorcé avec de l’oligo(dT) ou des amorces aléatoires ou génétiques.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Reaction Mix 2X, 500 μl
• Mélange enzymatique SuperScript™ III, 100 μl
• Oligo(dT)20, 50 μl total (50 μM)
• Hexamères aléatoires, 50 μl (50 ng/μl)
• Tampon d’hybridation, 50 μl
Conserver à –20°C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 50 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C
Amorce Amorces aléatoires, amorces Oligo dT
Quantité 50 rxns
Transcriptase inverse SuperScript III
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Master Mix
Type de réactif Transcription inverse
Matériau de départ ARN