Learn More
Invitrogen™ Système de synthèse premier brin SuperScript™ III
Descrizione
Includes
50 μl d’Oligo(dT)20 (50 μM) ; 250 μl d’hexamères aléatoires (50 ng / μl) ; 1 ml de tampon 10X RT ; 250 μl de DTT 0,1 M ; 500 μl de chlorure de magnésium 25 mM ; 250 μl de mélange dNTP 10 mM ; 50 μl de RT SuperScript III (200 U / μl) ; 100 μl d’ARNaseOUT (40 U / μl) ; 50 μl d’E. coli Rnase H (2 U / μl) ; 1,2 ml d’eau traitée au DEPC ; 20 μl d’ARN total HeLa (10 ng / μl) ; 25 μl d’amorce de contrôle sens (10 μM) ; 25 μl d’amorce de contrôle antisens (10 μM)
The SuperScript III First-Strand Synthesis System for RT-PCR is optimized to synthesize first-strand cDNA from purified poly(A)+ or total RNA. RNA targets from 100 bp to >12 kb can be detected with this system and the amount of starting material can vary from 1 pg to 5 μg of total RNA. SuperScript III Reverse Transcriptase is a version of M-MLV RT that has been engineered to reduce RNase H activity and provide increased thermal stability. The enzyme is used to synthesize cDNA at a temperature range of 42–55°C, providing increased specificity, higher yields of cDNA, and more full-length product than other reverse transcriptases. Because SuperScript III RT is not significantly inhibited by ribosomal and transfer RNA, it may be used to synthesize first-strand cDNA from a total RNA preparation.
Utilisation du système SuperScript™ III premier brin
La synthèse d’ADNc est effectuée dans un premier temps avec de l’ARN total ou de l’ARN sélectionné par poly(A)+ amorcé avec de l’oligo(dT), des amorces aléatoires ou une amorce génétique. Dans un deuxième temps, la PCR est effectuée dans un tube distinct à l’aide d’amorces propres au gène d’intérêt. Pour la réaction de PCR, nous recommandons l’un des ADN polymérases suivants : L’ADN polymérase Platinum™ Taq offre des conditions d’activation à chaud automatique pour une spécificité accrue allant jusqu’à 4 kb, l’ADN polymérase Platinum™ Taq haute-fidélité offre un rendement accru et une haute fidélité pour des cibles allant jusqu’à 15 kb, et l’ADN polymérase Platinum™ Pfx offre une fidélité maximale pour des cibles allant jusqu’à 12 kb.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Specifica
Specifica
| Contenu et stockage | • Oligo(dT)20, 50 μl (50 μM) |
| Format | Kit |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Vitesse de réaction | 50 min |
| Technique | Transcription inverse |
| Température de réaction optimale | 50°C |
| Quantité | 50 rxns |
| Transcriptase inverse | SuperScript III |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| À utiliser avec (application) | Analyse par biopuces, RT-PCR |
| Vedi altri risultati |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.