Learn More
Invitrogen™ Transcriptase inverse SuperScript™ III
Code produit p-4926558
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 réactions
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
10ku
2ku
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions unitSize
10432122 10 réactions 2ku
10368252 50 réactions 10ku
12087539 200 réactions 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10432122 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18080093
Edge
Mutant exclusif de SuperScript II RT
La transcriptase inverse (RT) SuperScript III est active à 50°C et a une demi-vie de 220 minutes, procurant une plus grande spécificité avec les amorces spécifiques aux gènes (GSP) et le rendement d’ADNc le plus élevé de toutes les RT. Elle est idéale pour la RT-PCR d’un gène spécifique ou pour générer de l’ADNc à partir d’échantillons d’ARN total ou d’ARN poly (A)+. Tout comme SuperScript II, elle synthétise un brin d’ADN complémentaire à partir d’ARN premier brin, d’ADN ou à partir d’un hybride ARN / ADN. La RT SuperScript III est génétiquement conçue par l’introduction de mutations de points qui augmentent la demi-vie, réduisent l’activité de l’ARNase et augmentent la stabilité thermique.
  • Thermostabilité : demi-vie de 220 minutes à 50°°C
  • Rendement : activité de la RNase H réduite pour plus d’ADNc pleine longueur
  • Spécificité : pleine activité à 50°C pour une spécificité accrue avec des amorces spécifiques aux gènes
  • Applications : marquage de matrice, bibliothèques d’ADNc, RT-PCR, extension des amorces, RACE de 3’ et 5’
  • Source : Purifié à partir de l’E. coli exprimant le gène pol de M-MLV, mutagéné pour augmenter la stabilité thermique et la demi-vie et réduire l’activité de la RNase H.
  • Tests de performance et de qualité : Pureté SDS-PAGE ; dosages d’endodésoxyribonucléase, d’exodésoxyribonucléase et de ribonucléase ; rendement et longueur du produit d’ADNc
  • Concentration : 200 U / μl
  • Définition de l’unité : Une unité de RT SuperScript III représente la quantité d’enzymes nécessaire pour incorporer 1 nmol de désoxyribonucléotide dans une substance précipitable à l’acide, en 10 minutes, à 37°C en utilisant la poly(A)·oligo(dT)12 à 18 comme amorce·modèle.
  • Conditions de réaction de l’unité : 50 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM de KCl, 6 mM de MgCl2, 1 mM de DTT, 0,5 mM de [3H]dTTP, 0,1 mM de poly(A), 0,1 mM d’oligo(dT)12-18, 0,1 mg / ml de BSA et enzyme dans 50 μl pour 10 min à 37°C.
  • Température de réaction optimale : 50°C
  • Taille du produit final : 12,3 kb ou moins
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse, marquage de matrice, bibliothèques d’ADNc, extension d’amorce, RACE de 3’ et 5’
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse SuperScript™ III, 1 x 2 000 unités (200 U/μl)
• Tampon premier brin 5X, 1 ml
• DTT, 500 μl (100 mM)
Conserver à –20°C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 30 à 50 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C
Quantité 2 000 unités
Transcriptase inverse SuperScript III
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace carbonique
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 10 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 12,3 kb
Matériau de départ ARN