Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ Indirect cDNA Labeling Module, no purification columns
Code produit 10256712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10256712 30 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10256712 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L101403
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Includes
Le module de marquage de l’ADNc indirect SuperScript™ comprend la transcriptase inverse SuperScript™ III, oligo(dT)20- VN (2,5 μ g/μL), des amorces aléatoires, une échelle d’ARN de contrôle (0,5 g/μL), 5X tampons de premier brin, DTT 0,1 M, du mélange de dNTP 10 mM, un inhibiteur de ribonucléase recombinant RNaseOUT™ (40 U/μL), de l’eau traitée par DEPC, DMSO (qualité marquage), 2X tampons de couplage, du NaAc 3M, pH 5,2 et du glycogène (20 mg/ml). Le système d’étiquetage d’ADNc indirect SuperScript™ comprend tous les composants répertoriés pour le module d’étiquetage, ainsi que la colonne S.N.A.P.™, les tubes de prélèvement, le tampon de chargement, le tampon de lavage, les tubes de prélèvement ambrés.
Fournit les réactifs du kit de base pour le marquage de l’ADNc indirect SuperScript
Le système de marquage de l’ADNc indirect SuperScript fournit un système complet comprenant à la fois les réactifs du kit de base (à l’exception des colorants) et un module de purification. Les modules ne comprennent pas tous les composants. Le module de marquage de l’ADNc indirect SuperScript comprend uniquement les réactifs du kit de base. Les deux permettent d’utiliser les nucléotides fluorescents de votre choix. Le système complet de marquage d’ADNc indirect SuperScript est un kit de marquage de matrice basé sur des méthodes éprouvées de marquage indirect de l’ADNc. Permet d’utiliser des nucléotides fluorescents.
Dans cette méthode de marquage indirect, l’ARNm ou l’ARN total peut fait l’objet d’une transcription inverse à l’aide de la technologie SuperScript III RT, incorporant des dUTP et dATP amino-modifiés dans l’ADNc synthétisé. L’ARN modèle est ensuite dégradé par hydrolyse de base et la réaction est neutralisée avec de l’acide. L’ADNc amino-modifié est ensuite purifié pour éliminer les nucléotides, amorces et tampons non incorporés. Dans la deuxième étape, l’ADNc modifié est associé à la forme active d’un colorant fluorescent. L’ADNc marqué par fluorescence est purifié avec une colonne de centrifugation S.N.A.P.™ pour éliminer tout colorant qui n’a pas réagi. L’ADNc marqué de façon fluorescente qui en résulte est prêt pour l’hybridation sur microarrays.
  • SuperScript III RT pour générer des rendements élevés d’ADNc
  • Mélange de nucléotides exclusif pour augmenter l’intensité du signal
  • Un format de kit pratique qui permet d’économiser un temps précieux
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage des matrices d’expression, analyse et génotypage de l’expression génétique, analyse des microarrays, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Module de marquage d’ADNc
Méthode de détection Fluorescent
Contenu et stockage Le module de marquage de l’ADNc indirect SuperScript™ comprend la transcriptase inverse SuperScript™ III, oligo(dT)20- VN (2,5 µ g/µl), des amorces aléatoires, une échelle d’ARN de contrôle (0,5 g/µl), 5X tampons de premier brin, DTT 0,1 M, du mélange de dNTP 10 mM, un inhibiteur de ribonucléase recombinant RNaseOUT™ (40 U/µl), de l’eau traitée par DEPC, DMSO (qualité marquage), 2X tampons de couplage, du NaAc 3M, pH 5,2 et du glycogène (20 mg/ml). Le système d’étiquetage d’ADNc indirect SuperScript™ comprend tous les composants répertoriés pour le module d’étiquetage, ainsi que la colonne S.N.A.P.™, les tubes de prélèvement, le tampon de chargement, le tampon de lavage, les tubes de prélèvement ambrés. Stockage de tous les composants de module de marquage à -20°C. Stockez les colonnes S.N.A.P.™, les tubes de prélèvement, le tampon de chargement et les tubes de prélèvement ambrés à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Type de produit final ADNc (marqué)
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy™3, Cy™5
Comprend l’étiquette ou le colorant Non
Cible d’étiquetage ADNc
Méthode d’étiquetage Marquage indirect
Type d’échantillon ARN
Gamme de produits SuperScript
Quantité 30 réactions