Learn More
Invitrogen™ Kit de synthèse d’ADNc SuperScript™ VILO™
Product Code. 10704274
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
250 réactions
50 réactions
Unit Size:
250 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nbre de réactions Unit Size
10704274 250 réactions 250 réactions
10499763 50 réactions 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10704274 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 11754250
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Mélange de réactions VILO 5X (200 μl) et mélange d’enzymes SuperScript III 10X (100 μl), qui contient : SuperScript III RT, inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT et une protéine d’aide exclusive
Offre les caractéristiques de la transcriptase inverse (RT) SuperScript III en matière de capacités haute température dans un format optimisé pour générer de l’ADNc premier brin, à des fins d’utilisation dans le cadre d’une RT-PCR quantitative (qRT-PCR) en temps réel.
VILO est l’acronyme de “variable input, linear output” (“entrée variable, sortie linéaire”, en anglais) ; et le kit de synthèse d’ADNc SuperScript VILO fournit les résultats les plus cohérents pour les expériences RT, avec une linéarité sans précédent sur toute la gamme la plus large de matériaux d’entrée.
  • Utilisation kit de synthèse d’ADNc SuperScript VILO : cette formulation améliore l’efficacité de la synthèse d’ADNc et peut être utilisée avec des quantités très faibles et très élevées d’ARN d’entrée (jusqu’à 2,5 μg d’ARN total dans une réaction de 20 μl), en offrant une réponse linéaire dans une abondance de messages, comme mesuré par la qPCR. Le mélange enzymatique 10X SuperScript comprend la RT SuperScript III, l’inhibiteur de ribonucléase recombinant RNaseOUT et une protéine de soutien exclusive.
  • RT SuperScript III : la RT SuperScript III est une version conçue de RT M-MLV avec une activité réduite de la RNase H et une stabilité thermique accrue. L’enzyme peut être utilisée pour synthétiser de l’ADNc à des températures s’échelonnant entre 42 et 60°C. Dans la mesure où la RT SuperScript III n’est pas inhibée sensiblement par l’ARN ribosomique et l’ARN de transfert, elle peut être utilisée pour synthétiser de l’ADNc à partir de l’ARN total. L’inhibiteur de ribonucléase recombinant RNaseOUT protège de la dégradation de l’ARN cible suite à une contamination de ribonucléases.
  • Tampon optimisé : le Reaction Mix 5X VILO comprend des amorces aléatoires, du MgCl2 et des dNTP dans une formulation de tampon optimisée pour la RT qPCR.
  • Température de réaction optimale : 42°C
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage
• Reaction Mix VILO 5X
• Mélange enzymatique SuperScript III 10X
Conserver entre –30°C et –5°C.
Méthode de détection qPCR
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Quantité 250 réactions
Transcriptase inverse SuperScript III
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 250 réactions
Format de réaction Master Mix
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 10 kb
Matériau de départ ARN