Learn More
Invitrogen™ Coloration de gel d’ARN SYBR™ Green II, concentrat 10 000X dans le DMSO
Description
La coloration de gel d’ARN SYBR Vert II est l’un des colorants les plus sensibles connus pour détecter l’ARN dans les gels électrophorétiques à l’aide de scanners laser ou de transilluminateurs UV standard. Il est significativement plus sensible que le bromure d’éthidium, la coloration la plus couramment utilisée pour détecter les acides nucléiques dans les gels.
Disponible en trois options d’emballage pratiques :
- 500 μl (colore 50 minigels)
- 1 ml (colore 100 minigels)
- 20 × 50 μl (chacun colore 5 minigels)—Évite les déchets lors du traitement d’un nombre inférieur de minigels
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Fourni sous forme de concentré 10 000 X dans du DMSO Conserver à -20°C, à l’abri de la lumière dans un dessiccateur. |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Marqueur ou colorant | SYBR Vert II |
| Type de produit | Coloration sur gel d’ARN |
| Quantité | 1 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Molécule cible | ARN |