Learn More
Invitrogen™ Lunettes de visualisation Safe Imager™
Description
Includes
Une paire de lunettes de visualisation Safe Imager™
Les lunettes de visualisation Safe Imager permettent de visualiser les bandes de gel sans utiliser le filtre orange Safe Imager pour faciliter l’excision des bandes.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Une paire de lunettes de visualisation Safe Imager™ |
| À utiliser avec (équipement) | Safe Imager™ |
| Gamme de produits | SYBR Safe |
| Type | Lunettes de vue |
| Quantité | 1 Each |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |