Learn More
Invitrogen™ T-REx™-293 Cell Line
Description
Les lignées cellulaires T-Rex expriment de façon stable la protéine répresseur de tétracycline. Les lignées cellulaires T-Rex sont testées fonctionnellement par transfection transitoires avec le vecteur de contrôle positif d’ADNc pcDNA™4/TO/lacZ. Les lignées cellulaires T-Rex présentent des niveaux d’expression basale extrêmement faibles à l’état réprimé et une expression élevée lors de l’induction avec tétracycline.
Expression de cellules de mammifères, lignées cellulaires d’expression de cellules de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, expression régulée
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 1 x 107 cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO. Conserver dans l’azote liquide. La stabilité des cellules est garantie pendant 6 mois lorsqu’elles sont correctement conservées. |
| Lignée cellulaire | Lignée cellulaire T-REx™-293 |
| Espèces | Humain |
| Nbre de cellules | 1 x 107 |
| Gamme de produits | T-REx |
| Quantité | Cellule 3 x 10^6 |