Learn More
Invitrogen™ T-REx™ Jurkat Cell Line
Description
Includes
3 x 106 cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO.
- Exprimez de façon stable la protéine répresseur de tétracycline
- Les lignées cellulaires T-REx sont testées fonctionnellement par transfection transitoire avec le vecteur de contrôle positif pcDNA™4 / TO / lacZ
- Les lignées cellulaires T-REx présentent des niveaux d’expression de base extrêmement faibles à l’état réprimé et une expression élevée lors de l’induction avec la tétracycline
Expression de cellules de mammifères, lignées cellulaires d’expression de cellules de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, expression régulée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 x 107 cellules sont congelées dans 1 ml de milieu complet à 90 % et 10 % de DMSO. Conserver dans l’azote liquide. La stabilité des cellules est garantie pendant 6 mois lorsqu’elles sont correctement conservées. |
| Lignée cellulaire | Lignée cellulaire Jurkat T-REx™ |
| Espèces | Humaine |
| Quantité | 1 x 107 cellules |
| Gamme de produits | T-REx |