Learn More
Gibco™ pcDNA™5/TO Mammalian Expression Vector
Code produit 11560806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μg
Conditionnement:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11560806 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560806 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur V103320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1072.00€
    804.00€ / 20µg
    Économisez 268.00€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Un vecteur d’expression de 5,7 kb utilisant le promoteur CMV complet
  • Ajoute des éléments de contrôle provenant de l’opéron de résistance à la tétracycline bactérienne pour réprimer et déréprimer efficacement la transcription des séquences de promoteur de cellules de mammifères les plus fortes connues
  • Permet l’expression régulée par la tétracycline du gène d’intérêt dans les cellules de mammifères hôtes exprimant et répresseur (TetR)
Expression de cellules de mammifères, Expression de protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse, Expression régulée, Intégration ciblée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Inductible
Type de livraison Transfection
Agent d’induction Tétracycline
Accélérateur CMV / TO
Type de produit Vecteur d’expression Pichia
Agent de sélection (eucaryotique) Hygromycine
Contenu et stockage Conserver le pcDNA5 / TO à -20°C.
Marqueur de protéine Non étiqueté
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 20 μg
Vecteur pcDNA
Gamme de produits Expi293, T-REx, pcDNA
À utiliser avec (application) Expression régulée