Learn More
Invitrogen™ ADN ligase T4 (1 U/μl)
Code produit 10534613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 U
4 × 500 U
500 U
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10534613 500 U 1 pièce
10124752 100 U 1 pièce
11558726 4 × 500 U 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10534613 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15224025
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Flacon de tampon de réaction 5X (250 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM de MgCl2, 5 mM d’ATP, 5 mM de DTT, polyéthylène glycol-8000 à 25 % (p/v))
Idéales pour le clonage (ligature des extrémités franches ou cohésives) et ajout de liants ou d’adaptateurs à l’ADN aux extrémités franches
La ligase d’ADN T4 catalyse la formation de liaisons phosphodiesters en présence d’ATP entre les ADN double brun avec des extrémités 3’-hydroxyle et 5’-phosphate. Les acides nucléiques monocaténaires ne sont pas des substrats pour cette enzyme.
  • Optimise la ligature en 5 minutes
  • Source : Purifié à partir de l’E. coli Lambda lysogène NM989
  • Performance et tests de qualité : Dosages d’endodésoxyribonucléase et d’exodésoxyribonucléase 3’ et 5’ ; efficacité de la ligature testée
  • Définition d’une unité : Une unité catalyse l’échange de 1 nmol de pyrophosphate marqué au 32P dans l’ATP en 20 minutes à 37°C. Une unité est égale à approximativement 300 unités de ligature d’extrémités cohésives
  • Conditions de réaction de l’unité : Tris-HCl (pH 7,6) 66 mM, MgCl2 6,6 mM, DTT 10 mM, ATP 66 μM, pyrophosphate marqué au 32P 3,3 μM et enzyme dans 0,1 ml pendant 20 minutes à 37°C.
ChIP-on-Chip, biologie chromatine, clonage, ARNi, épigénétique et recherche d’ARN non codante, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 U / μl
Contenu et stockage L’ADN ligase T4 est fournie avec un tube de tampon de réaction 5X [250 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM de MgCl2, 5 mM d’ATP, 5 mM de DTT, 25 % (p/v) de polyéthylène glycol-8000].Stockage à -20°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes Ligase
Tampon compatible Tampon de réaction 5X
Quantité 500 U
Type de produit ADN ligase T4