Learn More
Invitrogen™ ADN ligase T4 (5 U/μl)
Description
Includes
L’ADN ligase T4 est fournie avec un flacon de tampon de réaction 5X [Tris-HCl 250 mM (pH 7,6), MgCl2 50 mM, ATP 5 mM, DTT 5 mM, polyéthylène glycol-8000 25 % (p/v)]
Le tampon unique d’ADN ligase T4 optimise la ligature, qui peut être réalisée en 5 minutes. Les acides nucléiques simple brin ne sont pas des substrats pour cette enzyme.
Définition de l’unité : une unité catalyse l’échange de 1 nmole de pyrophosphate marqué 32P dans l’ATP en 20 min à 37°C. (Une unité est égale à approximativement 300 unités de ligature d’extrémités cohésives).
Conditions de réaction de l’unité : Tris-HCl 66 mM (pH 7.6), MgCl2 6,6 mM, DTT 10 mM, ATP 66 μM, de pyrophosphate marqué P32 3,3 μM et enzyme dans 0,1 ml pendant 20 min à 37°C.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U / μl |
| Contenu et stockage | L’ADN ligase T4 est fournie avec un tube de tampon de réaction 5X [250 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM de MgCl2, 5 mM d’ATP, 5 mM de DTT, 25 % (p/v) de polyéthylène glycol-8000].Stockage à -20°C. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Enzymes | Ligase |
| Tampon compatible | Tampon de réaction 5X |
| Quantité | 250 U |
| Type de produit | ADN ligase T4 |