Learn More
Invitrogen™ Tampon d’ADN ligase T4
Code produit 10063062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 mL
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10063062 2 x 1 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10063062 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 46300018
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le tampon d’ADN ligase T4 optimise la ligature, qui peut être réalisée en 5 minutes.
  • Fourni avec une ADN ligase T4
  • Formule : Tris-HCl 250 mM (pH 7,6), MgCl2 50 mM, ATP 5 mM, DTT 5 mM , polyéthylène glycol-8000 25 % (p/v)
Clonage (ligature à extrémités franches ou à extrémités cohésives), ajout de liants ou d’adaptateurs à de l’ADN à extrémités franches, ChIP-on-Chip, biologie et chromatine, clonage, ARNi, recherche d’ARN non codant et épigénétique, clonage d’enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’ADN ligase T4 est fournie avec un tube de tampon de réaction 5X [250 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM de MgCl2, 5 mM d’ATP, 5 mM de DTT, 25 % (p/v) de polyéthylène glycol-8000].Stockage à -20°C.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Tampon compatible Tampon de réaction 5X
Quantité 2 x 1 mL
Type de produit Tampon d’ADN ligase T4