Learn More
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase
Code produit 10093062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 U
2 × 2 500 U
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10093062 2500 U 1 pièce
11528906 2 × 2 500 U 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10093062 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18033019
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
T7 RNA Polymerase is supplied with a vial of 5X reaction buffer [200mM Tris-HCl (pH 8.0), 40mM MgCl2 , 10mM spermidine-(HCl)3 , 125mM NaCl], vial of 100mM DTT.
ARN polymérase dépendante de l’ADN avec une haute spécificité pour les séquences de promoteur bactériophage T7.
Synthétise de grandes quantités d’ARN à partir d’ADN inséré dans un vecteur de transcription en aval d’un promoteur T7. Un bulletin technique sur l’ARN polymérase T7 est disponible.
  • Application : Synthèse de transcrits d’ARN marqués et non marqués.
  • Source : Forme purifiée de l’d’E. coli exprimant le gène de l’ARN polymérase T7 sur plasmide
  • Tests de performance et de qualité : Exodésoxyribonucléase 3’ et 5’, ribonucléase et tests d’entaillage d’ADN ; performances dans une réaction de transcription
  • Définition de l’unité : Une unité hydrolyse 1 nmol de ribonucléotide en substance précipitable à l’acide en 1 h à 37 °C à l’aide d’un vecteur de transcription T7 Comme modèle
  • Conditions de réaction de l’unité : 40 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 25 mM de NaCl, 8 mM de MgCl2, 2 mM de spermidine-(HCl)3, 5 mM de DTT, 0,4 mM d’ATP, 0,4 mM de CTP, 0,4 mM de GTP, 0,4 mM d’UTP, 1μCi [de SphI-cut pT7L13 et 50 μL pendant 10 min à 37°C
Expression protéique sans cellules pour l’analyse fonctionnelle, expression protéique sans cellules pour l’analyse structurelle, expression sans cellules (in vitro), analyse d’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L'ARN polymérase T7 est fourni avec un flacon de tampon de réaction 5X [200 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 40 mM de MgCl2 , 10 mM de spermidine-(HCl)3 , 125 mM de NaCl], flacon de 100 mM de DTT. Stockage à -20°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Polymérase ARN polymérase T7
Accélérateur T7
Quantité 2500 U