Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II Vector, without competent cells
Code produit 10442832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
20 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10442832 20 réactions 1 pièce
10266302 40 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10442832 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K207020
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Offre une stratégie de clonage rapide en une étape permettant d’insérer directement le produit de PCR amplifié par Taq dans un vecteur plasmide
Les promoteurs T7 et Sp6 du vecteur pCR II permettent une transcription in vitro de l’insert en vue de générer des produits de type sens et antisens. Le kit TA Cloning Dual Promoter s’appuie sur le vecteur de clonage pCRII et la ligase d’ADN ExpressLink T4 de façon à générer, à température ambiante et en quinze minutes, un produit de ligature. Les réactions permettent généralement d’obtenir > 80 % de produits recombinants comportant des inserts.
  • Rapide et pratique : 15 minutes, ligature à température ambiante
  • Efficacité : analyse des bleus / blancs et > 80 % de clones avec insert correct
  • Flexibilité : résistance à la kanamycine ou à l’ampicilline, offrant ainsi le choix de l’antibiotique souhaité
  • Simplicité : élimination de toute modification enzymatique du produit PCR
  • Simplification : aucune amorce de PCR associée à des sites de restriction nécessaire
  • Saillies 3’-T pour la ligature directe de produits PCR amplifiés par Taq
  • Accélérateurs de T7 et Sp6 pour la transcription et le séquençage in vitro de l’ARN
  • Lieur multisite flexible avec sites EcoR I de flanquement pour faciliter l’excision des inserts
  • Sites d’amorce M13 directs et inversés pour le séquençage
  • Méthode de clonage : Enzyme de restriction / MCS
  • Fonctionnement du TA Cloning
  • L’activité dissociée de tout modèle de la polymérase Taq confère une désoxyadénosine (A) unique aux extrémités 3’ des produits de PCR.
  • Le vecteur linéarisé fourni dans ce kit comporte des résidus de désoxythymidine 3’ (T) simple.
  • Ceci permet aux inserts de PCR de se ligaturer de façon efficace avec le vecteur.
  • Configurations du kit
  • Le kit TA Cloning est proposé dans différentes configurations : avec des cellules chimiquement compétentes INVF’ E. coli One Shot (K2050-01 et K2050-40), des cellules chimiquement compétentes TOP10F’ E. coli One Shot (K2060-01 et K2060-40), et sans des cellules chimiquement compétentes (K2750-20 et K2750-40), dans des configurations à 20 ou 40 réactions.
Clonage, clonage par PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien TOP10
Souche bactérienne ou de levures Non inclus
Méthode de clonage TA Cloning
Contenu et stockage Ce kit contient un vecteur pCR™II linéarisé, une ligase d’ADN ExpressLink™ T4, 5 tampons de ligature d’ADN ExpressLink™ T4, des dNTP, 10 tampons PCR, de l’eau stérile et des témoins.
Conserver tous les composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Format Kit
À utiliser avec (application) Clonage PCR
Nbre de réactions 20 réactions
Gamme de produits TA Cloning
Type de produit Kit de clonage
Accélérateur T7, SP6
Quantité 20 reactions
Vecteur pCRII