Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector and One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli
Code produit 10564993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
20 réactions
40 réactions
Vecteur:
pCR2.1
pCRII
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Vecteur Conditionnement
10564993 40 réactions pCR2.1 1 pièce
10093092 20 réactions pCRII 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10564993 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K204040
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Offre une stratégie de clonage rapide en une étape pour insérer directement un produit PCR amplifié par Taq dans un vecteur plasmidique Le kit Invitrogen™ TA Cloning™, avec vecteur pCR™ 2.1 et cellules E. coli chimiquement compétentes One Shot™ TOP10, est disponible en kits de 20 et 40 réactions.
Le kit TA Cloning™ s’appuie sur le vecteur de clonage pCR™2.1 et la ligase d’ADN ExpressLink™ T4 de façon à générer à température ambiante et en quinze minutes un produit de ligature. Les réactions permettent généralement d’obtenir > 80 % de produits recombinants comportant des inserts.
  • Rapide et pratique : 15 minutes, ligature à température ambiante
  • Efficacité : analyse des bleus / blancs et > 80 % de clones avec insert correct
  • Flexibilité : résistance à la kanamycine ou à l’ampicilline, offrant ainsi le choix de l’antibiotique souhaité
  • Facilité : élimination de toute modification enzymatique des produits de PCR
  • Simplification : aucune amorce de PCR associée à des sites de restriction nécessaire
Le vecteur pCR™2.1 met à votre disposition :
  • Saillies 3′-T pour la ligature directe des produits de PCR amplifiés par Taq
  • Accélérateur de T7 pour la transcription et le séquençage in vitro de l’ARN
  • Lieur multisite flexible avec sites EcoR I de flanquement pour faciliter l’excision des inserts
  • Sites d’amorce M13 directs et inversés pour le séquençage
Fonctionnement du TA Cloning™
L’activité dissociée de tout modèle de la polymérase Taq confère une désoxyadénosine (A) unique à l’extrémité 3′ des produits de PCR. Le vecteur linéarisé fourni dans ce kit comporte des résidus de déoxythymidine 3′ (T) simple. Ceci permet aux inserts de PCR de se ligaturer de façon efficace avec le vecteur.
Autres configurations du kit
Le kit TA cloning™ est également proposés sans cellules compétentes (K2020-20, K2020-40), avec des cellules E. coli chimiquement compétentes One Shot™ INVF (K2000-01, K2000-40) ou avec des cellules E. coli chimiquement compétentes One Shot™ TOP10F (K2030-01, K2030-40).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures TOP10
Type de cellule E. coli chimiquement compétentes
Méthode de clonage TA Cloning
Contenu et stockage Les kits TA Cloning™ contiennent un vecteur pCR™ 2,1 linéarisé, une ligase d’ADN ExpressLink™ T4, 5 tampons de ligature d’ADN ExpressLink™ T4, des dNTP, 10 tampons PCR, de l’eau stérile et des témoins. Les kits cellulaires compétents contiennent un milieu E. coli chimiquement compétent One Shot™, un milieu S.O.C. et un plasmide témoin superenroulé.
Conserver les cellules E. coli One Shot™ à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Format Kit
À utiliser avec (application) Clonage PCR
Nbre de réactions 40 réactions
Gamme de produits One Shot
Type de produit Kit de clonage
Accélérateur T7
Quantité 40 reactions
Vecteur pCR2.1
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TA Cloning Kit, with pCR 2.1 Vector and One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol, Hydrogen chloride