Learn More
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, with pCR™2.1 Vector, without competent cells
Code produit 10674193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
20 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10674193 20 réactions 1 pièce
10594193 40 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10674193 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K202020
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une stratégie de clonage rapide en une étape permettant d’insérer directement le produit de PCR amplifié par Taq dans un vecteur plasmide
Le kit TA Cloning s’appuie sur le vecteur de clonage pCR2.1 et la ligase d’ADN ExpressLink T4 de façon à générer, à température ambiante et en quinze minutes, un produit de ligature. Les réactions permettent généralement d’obtenir > 80 % de produits recombinants comportant des inserts.
  • Rapide et pratique : 15 minutes, ligature à température ambiante
  • Efficacité : analyse des bleus / blancs et > 80 % de clones avec insert correct
  • Flexibilité : résistance à la kanamycine ou à l’ampicilline, offrant ainsi le choix de l’antibiotique souhaité
  • Facilité : élimination de toute modification enzymatique du produit PCR
  • Simplification : aucune amorce de PCR associée à des sites de restriction nécessaire
  • Fournit des saillies 3’-T pour la ligature directe des produits de PCR amplifiés par Taq
  • Accélérateur de T7 pour la transcription et le séquençage in vitro de l’ARN
  • Lieur multisite flexible avec sites EcoR I de flanquement pour faciliter l’excision des inserts
  • Sites d’amorce M13 directs et inversés pour le séquençage
  • Fonctionnement du TA Cloning
  • L’activité dissociée de tout modèle de la polymérase Taq confère une désoxyadénosine (A) unique aux extrémités 3’ des produits de PCR.
  • Le vecteur linéarisé fourni dans ce kit comporte des résidus de désoxythymidine 3’ (T) simple.
  • Ceci permet aux inserts de PCR de se ligaturer de façon efficace avec le vecteur.
Clonage, clonage par PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures Non inclus
Méthode de clonage TA Cloning
Contenu et stockage Les kits TA Cloning™ contiennent un vecteur pCR™ 2,1 linéarisé, une ligase d’ADN ExpressLink™ T4, 5 tampons de ligature d’ADN ExpressLink™ T4, des dNTP, 10 tampons PCR, de l’eau stérile et des témoins.
Conserver tous les composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Format Kit
À utiliser avec (application) Clonage PCR
Nbre de réactions 20 réactions
Gamme de produits TA Cloning
Type de produit Kit de clonage
Accélérateur T7
Quantité 20 reactions
Vecteur pCR2.1