Learn More
Invitrogen™ Tampon TE (20X), exempt de RNase
Code produit 11568976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11568976 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11568976 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T11493
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Essentiel à la réussite des dosages d’analyse quantitative de l’ARN RiboGreen™
RNase-free TE Buffer (20X) is an essential component of Qubit and Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and Qubit dsDNA HS. It is offered here as a standalone solution to support quantification of dsDNA, ssDNA and RNA.
  • Le concentré (20X) de tampon TE exempt de RNase liquide étend le nombre de dosages à faible concentration dans les kits de dosage de quantitatif RiboGreen (R11491, R37302).
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, quantification de l’ADN, quantification de l’acide nucléique, quantification de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Concentration 20X
Type de produit Tampon TE
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide