Learn More
Invitrogen™ Tampon TE
Code produit 11568846
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11568846 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11568846 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12090015
Composant du système de purification des plasmides PureLink 96
  • Le tampon TE 1X est un composant du système de purification des plasmides PureLink 96
  • Utilisé pour suspendre de nouveau le culot plasmide purifié final et contient l’EDTA très faible. Ainsi, il est compatible avec le séquençage et d’autres applications enzymatiques
  • Composition : 10 mM de Tris-HCl (pH 8,0)
  • 0,1 mM d’EDTA
Purification automatisée des acides nucléiques, purification automatisée d’ADN plasmide, analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, mini-prep, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Type de produit Tampon TE
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide