Learn More
Invitrogen™ Bouillon terrific
Code produit 11538916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11538916 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11538916 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 22711022
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Autoclavable
  • Formule par litre :11,8 g de peptone SELECT 140, 23,6 g d’extrait de levure, 9,4 g d’hydrogénophosphate dipotassique, 2,2 g de dihydrogénophosphate de potassium
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Format Flacon
Type de milieu TB
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 500 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli