Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Description
Includes
Vecteur PCR™II-TOPO™ activé par la topoisomérase I ; tampon PCR ; solution saline ; dNTPs ; modèle de contrôle ; amorces T3, T7, amorces M13 avant et M13 antisens ; amorce pour PCR de contrôle ; eau stérile ; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli ; milieu S.O.C. ; plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Utilise un vecteur PCR™-TOPO™ avec la topoisomérase I liée par covalence pour le clonage rapide et les recombinants.
- des saillies 3’-T pour la ligature directe de produits PCR amplifiés par Taq
- Choix de promoteurs T7 (pCR2.1-TOPO) ou T7 et SP6 (pCRII-TOPO) pour la transcription et le séquençage d’ARN in vitro. Chaque vecteur contient également des sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage.
- Sites EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision des inserts
- Gènes de résistance à la kanamycine et à l’ampicilline permettant de choisir la méthode de sélection dans E. coli
- Sélection facile de colonies bleues/blanches pour la sélection de recombinants
Clonage, clonage par PCR
Spécification
Spécification
| Souche bactérienne ou de levures | DH5α |
| Méthode de clonage | TOPO™-TA |
| Contenu et stockage | Boîte 1 : • Vecteur pCRII-TOPO™ activé par topoisomérase I •Tampon PCR • Solution saline • dNTPs • Modèle de contrôle • Amorces directes et inverses M13 • Amorces pour PCR de contrôle • Eau stérile Stockez entre -5 et -30°C. Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Encadré 2 : • Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™ • Milieu S.O.C. • Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé. Stockez entre -68 et -85°C. |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | One Shot |
| Type de produit | Kit de clonage |
| Accélérateur | T7, SP6 |
| Quantité | 50 réactions |
| Vecteur | Vecteurs de clonage TOPO-TA |