Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R E. coli
Code produit 10738414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10738414 25 réactions 1 pièce
10053172 50 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10738414 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K462001
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Includes
Vecteur PCR™II-TOPO™ activé par la topoisomérase I ; tampon PCR ; solution saline ; dNTPs ; modèle de contrôle ; amorces T3, T7, amorces M13 avant et M13 antisens ; amorce pour PCR de contrôle ; eau stérile ; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli ; milieu S.O.C. ; plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Conçu pour le clonage de produits PCR directement à partir d’une réaction PCR en 5 minutes seulement
Utilise un vecteur PCR™-TOPO™ avec la topoisomérase I liée par covalence pour le clonage rapide et les recombinants.
  • des saillies 3’-T pour la ligature directe de produits PCR amplifiés par Taq
  • Choix de promoteurs T7 (pCR2.1-TOPO) ou T7 et SP6 (pCRII-TOPO) pour la transcription et le séquençage d’ARN in vitro. Chaque vecteur contient également des sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage.
  • Sites EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision des inserts
  • Gènes de résistance à la kanamycine et à l’ampicilline permettant de choisir la méthode de sélection dans E. coli
  • Sélection facile de colonies bleues/blanches pour la sélection de recombinants
Clonage, clonage par PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures DH5α
Méthode de clonage TOPO™-TA
Contenu et stockage Boîte 1 :
• Vecteur pCRII-TOPO™ activé par topoisomérase I
•Tampon PCR
• Solution saline
• dNTPs
• Modèle de contrôle
• Amorces directes et inverses M13
• Amorces pour PCR de contrôle
• Eau stérile
Stockez entre -5 et -30°C.
Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.
Encadré 2 :
• Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™
• Milieu S.O.C.
• Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé.
Stockez entre -68 et -85°C.
Format Kit
Gamme de produits One Shot
Type de produit Kit de clonage
Accélérateur T7, SP6
Quantité 25 réactions
Vecteur Vecteurs de clonage TOPO-TA