Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit for Sequencing, with pCR™4-TOPO™ Vector, One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Code produit 10587163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10587163 25 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10587163 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K457502
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Vecteur pCR4-TOPO™ activé par la topoisomérase I ; tampon PCR ; solution saline ; dNTP ; modèle témoin ; amorces T3, T7, M13 sens et antisens ; amorces pour PCR témoins ; eau stérile ; E. coli One Shot™ ou Electrocomp™ chimiquement compétent ; milieu S.O.C. ; plasmide témoin superenroulé pUC19
Offre une stratégie de clonage en 5 minutes et en une seule étape. Kit de séquençage Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™, avec vecteur pCR4-TOPO, cellules d’E. coli chimiquement compétentes TOP10 One Shot™ et kit de préparation plasmidique Purelink permet l’insertion directe de produits PCR amplifiés par polymérase Taq dans un vecteur plasmidique pour le séquençage.
Les kits TOPO™ TA Cloning™ pour séquençage utilisent le vecteur TA pCR4-TOPO™ avec des sites d’amorce de séquençage spécifiquement conçus, qui permettent, pour chaque réaction, d’augmenter la séquence d’insert et de réduire celle du vecteur. Ces kits incluent tout ce dont vous avez besoin pour cloner et sélectionner les vecteurs recombinants contenant le fragment de PCR de votre choix.
  • Augmentation des séquences : permet d’augmenter la séquence d’insert et de réduire la séquence de vecteur lors de l’utilisation d’amorces de séquençage standard
  • Simplicité et rapidité : passez de la PCR aux clones en 3 étapes en un temps opérateur inférieur à 5 minutes
  • Efficacité : obtenez jusqu’à 95 % de clones avec le bon insert
  • Éprouvé : performances fiables pendant plus d’une décennie avec plus de 4 000 citations
Présentation des kits TOPO™ TA Cloning™ pour le kit de séquençage
  • VECTEUR : vecteur TA pCR4-TOPO™ : vecteur de clonage optimisé pour améliorer les résultats de séquençage
  • MÉTHODE DE CLONAGE : Clonage TA TOPO™ : ligature en 5 minutes basée sur la topoisomérase I des produits PCR avec des saillies de 3´A (amplification Taq) sur le vecteur
  • CELLULES COMPÉTENTES : Plusieurs options : faites votre choix parmi les kits qui proposent des cellules compétentes générales, à efficacité élevée, résistantes au bactériophage T1 ou à croissance rapide
Vecteur TA pCR4-TOPO™ : optimisé pour le séquençage
Une grande partie du site de clonage multiple du vecteur TA pCR4-TOPO™ a été supprimée pour raccourcir la distance entre les sites d’amorce de séquençage et le site d’insertion à seulement 33 bp. Résultat : les réactions de séquençage diminuent la séquence de vecteur et augmentent celle de l’insertion. Le vecteur TA pCR4-TOPO™ comprend des sites pour 4 amorces de séquençage communes : M13 direct, M13 inverse, T7 et T3. Les kits incluent une aliquote de chaque.
Sélection et manipulation des clones TA pCR4-TOPO™
Le vecteur TA pCR4-TOPO™ contient à la fois des Marquages de résistance à l’ampicilline et à la kanamycine et une fusion de gènes LacZα-ccdB pour la sélection positive et le sélection bleu/blanc. Le site de clonage multiple minimisé du vecteur inclut toujours des sites EcoRI de flanquement pour l’excision simplifiée des produits de PCR clonés et un site Sse8387I unique pour la génération des suppressions imbriquées avant le séquençage. Les accélérateurs T7 et T3 sont également présents pour la transcription in vitro.
Clonage basé sur TOPO™ simplifié
Grâce à la technologie de clonage TOPO™, il n’est pas nécessaire d’utiliser des amorces pour PCR contenant des séquences spécifiques ou des procédures post-PCR, de préparer des vecteurs ou d’effectuer d’autres étapes de manipulation d’ADN chronophages. Il suffit d’ajouter votre réaction PCR directement dans le vecteur chargé en topoisomérase, d’incuber pendant 5 minutes et de la transformer avec les cellules compétentes E. coli fournies.
Clonage efficace
Avec jusqu’à 95 % de clones porteurs de l’insert désiré, vous n’avez plus besoin d’analyser autant de clones, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent. Le vecteur TA pCR4-TOPO™ utilisé dans ce kit est doté de saillies 3´T pour la ligature efficace de produits PCR amplifiés par Taq et dotés de saillies 3´A.
La norme en matière de clonage
En matière de clonage, la technologie de clonage TOPO™ est un partenaire fiable pour des milliers de scientifiques depuis plus de dix ans. Rapide, simple d’utilisation et efficace, le clonage TOPO™ a été appliqué à de nombreux vecteurs différents pour un large éventail d’applications. Le kit TOPO™ TA Cloning™ pour le séquençage peut être acheté avec une vaste gamme de cellules compétentes offrant différents avantages en fonction de vos besoins :
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures TOP10
Type de cellule Chimiquement compétent
Méthode de clonage TOPO™-TA
Contenu et stockage Boîte 1 :
• Vecteur pCR4-TOPO™ activé par topoisomérase I
• Tampon PCR
• Solution saline
• dNTPs
• Modèle de contrôle
• Amorces directes T3, T7, M13 et inversées M13
• amorces pour PCR de contrôle
• Eau stérile
Stockez de -5 à -30°C.
Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.
Encadré 2 :
•Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™
• Milieu S.O.C.
• Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Stockez de -68 à -85°C.
Boîte 3 :
kit de minipréparation à plasmide rapide Purelink (réf. K4575-02)
Stockez à température ambiante.
Format Kit
Nbre de réactions 25 Reactions
Gamme de produits One Shot
Type de produit Kit de clonage
Accélérateur T7, T3
Quantité 25 réactions
Vecteur Vecteurs de clonage TOPO-TA