Learn More
Invitrogen™ Kit TOPO™ TA Cloning™ pour le sous-clonage, avec cellules E. coli chimiquement compétents One Shot™ TOP10
Code produit 15412344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
25 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
25 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15412344 25 réactions 25 réactions
15481154 10 réactions 1 kit
10328252 50 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15412344 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K450001
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Vecteur topoisomérase I-activé pCR™2,1-TOPO™ ; tampon PCR ; solution saline ; dNTP ; modèle témoin ; amorces M13 directs et antisens ; amorces PCR témoins ; eau stérile E. coli One Shot™ ou Electrocomp™ chimiquement compétent ; milieu S.O.C. ; plasmide témoin superenroulé pUC19
Permet une stratégie de clonage très efficace en une seule étape et en 5 minutes (Clonage TOPO) pour l’insertion directe de produits PCR amplifiés par polymérase Taq dans un vecteur plasmidique à des fins de sous-clonage.
Les kits de clonage sont disponibles dans une vaste gamme de cellules compétentes, ou sans cellules compétentes, selon vos besoins et votre budget. Chaque kit utilise le vecteur TA pCR™ 2.1-TOPO avec des sites de restriction pratiques pour le sous-clonage.
Vecteur TA PCR 2.1-TOPO : simplicité du clonage et du sous-clonage
Le vecteur TA pCR 2.1-TOPO est linéarisé avec des saillies de 3’-thymidine (T) pour la ligature directe des produits PCR amplifiés par polymérase Taq (TA cloning™) et est “activé” avec la topoisomérase I liée par covalence. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de ligase et le clonage est terminé en 5 minutes. Les sites EcoRI flanquant le site d’insertion du produit PCR permettent une excision facile des inserts ou utilisent n’importe quelle combinaison de 15 sites de restriction pratiques flanquant votre insert PCR pour un sous-clonage directionnel facile.
Sélection et manipulation des clones PCR 2.1-TOPO TA
Le vecteur TA pCR 2.1-TOPO contient à la fois des marqueurs de résistance à l’ampicilline et à la kanamycine et le gène LacZα pour la sélection bleu/blanc.
Clonage simplifié basé sur TOPO
Grâce à la technologie de clonage TOPO, il n’est pas nécessaire d’utiliser des amorces pour PCR contenant des séquences spécifiques ou des procédures post-PCR, de préparer les vecteurs ni d’effectuer d’autres étapes de manipulation longues d’ADN. Il suffit d’ajouter votre réaction PCR directement dans le vecteur chargé en topoisomérase, d’incuber pendant 5 minutes et de la transformer les cellules compétentes E. coli.
Clonage efficace
Avec jusqu’à 95 % de clones porteurs de l’insert désiré, vous n’avez plus besoin d’analyser autant de clones, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent. Le vecteur TA PCR 2.1 polymérase-TOPO utilisé dans ce kit est livré avec des saillies de 3’-T pour une ligature efficace des produits PCR amplifiés par polymérase Taq, qui contiennent des saillies de 3’A.
La norme du clonage
En matière de clonage, la technologie de clonage TOPO™ est un partenaire fiable pour des milliers de scientifiques depuis plus de dix ans. Rapide, simple à utiliser et efficace, le clonage TOPO a été appliqué à de nombreux vecteurs différents pour un large éventail d’applications.
Kits de sous-clonage TOPO TA Cloning : options de kit
Le kit de séquençage TOPO TA Cloning peut être acheté avec une diverses cellules compétentes offrant différents avantages selon vos besoins :
  • Clonage général : Cellules TOP10 (No de catalogue K4500-01, K4500-40)
  • Clonage haute efficacité : Cellules ™ TOP10 Electrocomp (No de catalogue K4560-01, K4560-40)
  • Clonage général, résistance aux bactériophages T1 : Cellules DH5α-T1R (No de catalogue K4520-01, K4520-40)
  • Croissance rapide : Mach1™ -T1R chimiquement compétente E. Coli (No de catalogue K4510-20)
  • Fournissez le vôtre : pour plus de souplesse et économiser de l’argent (No de catalogue 450641)
Deux versions du kit qui incluent un kit de minipréparation d’ADN plasmidique rapide PureLink™ (N° de catalogue K4500-02 et K4510-02) à utiliser pour l’isolement de plasmide recombinant propre et prêt pour le séquençage sont également disponibles.
  • Rapide et simple : seulement trois étapes, réalisées en cinq minutes à peine, séparent le clonage de la PCR
  • Efficace : obtenez jusqu’à 95 % de clones avec le bon insert
  • Résultats prouvés : performances fiables pendant plus d’une décennie avec plus de 4 000 citations
  • Simple : aucune ligase, procédure post-PCR ou amorce pour PCR contenant des séquences spécifiques n’est requise
  • Vecteur : vecteur TA pCR 2.1-TOPO : vecteur de sous-clonage avec 15 sites de restriction pratiques qui flanquent votre insert pour un sous-clonage directionnel facile
  • Méthode de clonage : TOPO TA Cloning : topoisomérase I, ligature en 5 minutes des produits PCR avec des saillies de 3 ft-A (amplification avec des polymérases Taq) sur le vecteur TOPO avec des saillies T
  • Cellules compétentes : plusieurs options : faites votre choix parmi les kits qui proposent des cellules compétentes générales, à efficacité élevée, résistantes au bactériophage T1 ou à croissance rapide ; ou utilisez les vôtres
Applications :
Clonage, clonage par PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures TOP10
Type de cellule Chimiquement compétent
Méthode de clonage TOPO™-TA
Contenu et stockage Boîte 1 :
• Vecteur PCR™2.1-TOPO™ activé par topoisomérase I
• Tampon PCR
• Solution saline
• dNTPs
• Modèle de contrôle
• Amorces directes et inverses M13
• Amorces pour PCR de contrôle
• Eau stérile
Stockez de -5 à -30°C.
Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.
Encadré 2 :
• Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™
• Milieu S.O.C.
• Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Stockez entre -68 et -85°C.
Format Kit
Gamme de produits One Shot
Type de produit Kit de clonage
Quantité 25 réactions
Vecteur Vecteurs de clonage TOPO-TA