Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Kit (from plasma)
Code produit 15254394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15254394 6 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15254394 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4484450
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Flacon de 6 ml de réactif de précipitation totale des exosomes (du plasma) et flacon de 1,25 ml de protéinase K pour isolement total des exosomes (du plasma) (20 mg / ml).
Enrichissement rapide et efficace d’exosomes intacts à partir d’échantillons de plasma
Le kit d’isolement total d’exosomes (à partir de plasma) comprend deux parties : Un réactif d’isolement Total Exosome (de plasma) et de la protéinase K (20 mg / ml). Le réactif d’isolement Total Exosome permet la concentration simple et fiable des exosomes intacts des échantillons de plasma avec un protocole évolutif en fonction de la taille de vos échantillons. La protéinase K est fournie séparément pour le traitement initial optionnel du plasma et elle sert à éliminer toutes les protéines du plasma et ainsi à maximiser la pureté de la préparation d’exosomes.
  • Optimiser la récupération des exosomes intacts pour tout type d’application en aval
  • Isolez facilement les exosomes à lʼaide de notre protocole simple et fiable
  • Évitez les longues procédures dʼultra-centrifugation
  • Flexibilité maximale : augmentez ou diminuez la quantité à utiliser en fonction de la taille de votre échantillon
Découverte de biomarqueurs, analyse cellulaire, analyse clinique, analyse de biomarqueurs exosomiques, isolement d’exosomes, exosomes, isolement d’organites, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Flacon de 6 ml de réactif de précipitation totale des exosomes (à partir du plasma). Conserver entre 2 et 8°C.
• Flacon de 1,25 ml de protéinase K pour l’isolement total des exosomes (à partir du plasma) (20 mg / ml). Conserver entre -5 et -30°C.
Type de produit Kit d’isolement d’exosomes totaux
Type de produit final Exosomes
Format Liquide
Quantité 6 ml