Learn More
Invitrogen™ Réactif d’isolement total des exosomes (à partir de milieux de culture cellulaire)
Code produit 13335394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13335394 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13335394 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4478359
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Isolez facilement les exosomes et évitez les longues procédures dʼultra-centrifugation
Total Exosome Isolation Reagent (from cell culture media) enables fast and efficient enrichment of intact exosomes from cell culture media samples.
Le réactif d’isolement total des exosomes (dans les milieux de culture cellulaire) permet un enrichissement rapide et efficace des exosomes intacts qui sont issus des échantillons de milieux de culture cellulaire.
  • Optimiser la récupération des exosomes intacts pour tout type d’application en aval
  • Optimisez la flexibilité— peut être augmenté ou réduit en fonction de la taille de l’échantillon
  • Permet d’obtenir une concentration simple et fiable d’exosomes intacts à partir d’échantillons de milieux cellulaires
Découverte de biomarqueurs, recherche sur le cancer, analyse cellulaire, analyse clinique, analyse de biomarqueurs exosomiques, isolement d’exosomes, exosomes, recherche en oncologie et sur les maladies génétiques, isolement d’organites, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Type de produit Réactif d’isolement d’exosomes totaux
Type de produit final Exosomes
Quantité 50 ml
Type d’échantillon Milieux de culture cellulaire