Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from serum)
Code produit 13355394
Change view
Click to view available options
Quantité:
6 ml
Conditionnement:
6mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13355394 6 ml 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Code produit 13355394 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4478360
Edge
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Isolez facilement les exosomes et évitez les longues procédures dʼultra-centrifugation
Le réactif d’isolement total d’exosomes (à partir du sérum) permet un enrichissement rapide et efficace des exosomes intacts à partir d’échantillons de sérum sanguin grâce à notre protocole simple et fiable.
  • Optimisez le rétablissement des exosomes intacts pour tout type dʼapplications en aval
  • Optimisez la flexibilité—, à augmenter ou à réduire en fonction de la taille de l’échantillon
  • Permet d’obtenir une concentration simple et fiable d’exosomes intacts à partir d’échantillons de sérum sanguin
Découverte de biomarqueurs, recherche sur le cancer, analyse cellulaire, analyse clinique, analyse de biomarqueurs exosomiques, isolement d’exosomes, exosomes, recherche en oncologie et sur les maladies génétiques, isolement d’organites, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Type de produit Réactif d’isolement d’exosomes totaux
Type de produit final Exosomes
Quantité 6 ml
Type d’échantillon Sérum