Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from urine)
Code produit 15403913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403913 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15403913 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4484452
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Isolez facilement les exosomes des échantillons d’urine à l’aide de notre protocole simple et fiable
Le réactif d’isolement total des exosomes à partir de l’urine permet un enrichissement rapide et efficace des exosomes intacts avec un protocole évolutif en fonction de la taille de l’échantillon.
  • Optimiser la récupération des exosomes intacts pour tout type d’application en aval
  • Évitez les longues procédures dʼultra-centrifugation
  • Optimisez la flexibilité—, à augmenter ou à réduire en fonction de la taille de l’échantillon
Découverte de biomarqueurs, analyse cellulaire, analyse clinique, analyse de biomarqueurs exosomiques, isolement d’exosomes, exosomes, isolement d’organites, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Type de produit Réactif d’isolement d’exosomes totaux
Type de produit final Exosomes
Format Liquide
Quantité 50 ml