Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN TrackIt™ 100 bp
Code produit 10778594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10778594 50 μg 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10778594 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10488058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    161.65€ / 100 réactions
    Économisez 39.35€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Contenu : Échelle d’ADN 100 bp TrackIt™ (0,1 μg/μl) dans 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 10 mm d’EDTA (pH 8,0), XCFF à 0,06 %, tartrazine à 0,6 % et glycérol à 5 % ; Pour 100 applications
Convient au dimensionnement des fragments d’ADN double brin de 100 à 1 500 bp
Invitrogen TrackIt 100 bp DNA Ladder is ready to use and designed for sizing and approximate quantification of double-stranded DNA in the range of 100 bp to 2,000 bp. 100 bp DNA Ladder consists of 13 individual chromatography-purified DNA fragments and has reference bands at 2000, 1500, and 600 bp for easy orientation.
TrackIt 100 bp DNA Ladder is ideal for separation on 1–2% agarose gels.
L’échelle d’ADN 100 bp TrackIt™ est préparée à partir d’un plasmide contenant des répétitions de fragments d’ADN à 100 bp. L’échelle d’ADN 100 bp TrackIt est formulée à l’aide de deux colorants de suivi uniques, à savoir le xylène cyanol FF (XCFF) et la tartrazine, qui permettent d’assurer le suivi visuel de la migration d’ADN pendant l’électrophorèse et d’indiquer la résolution maximale obtenue. Les colorants de repérage n’obscurcissent pas la visualisation des bandes d’ADN dans l’échelle car les colorants passent à l’extérieur des limites de la plupart des bandes d’ADN dans l’échelle.
  • 15 fragments par incréments de 100 bp, dont la taille varie de 100 à 1 500 bp, avec une bande supplémentaire à 2 072 bp
  • La bande de référence de 600 bp est environ deux fois plus visible que les autres bandes pour déterminer facilement leur taille
  • Formulée avec des colorants de repérage uniques, XCFF et tartrazine
  • Conçue pour être utilisée avec les gels d’agarose E-Gel™ et les gels d’agarose TBE/TAE
  • Fournie dans un format prêt à charger, stable à température ambiante
  • Visualisée avec du bromure d’éthidium ou une coloration verte SYBR™
  • Compatible avec l’agarose et les gels E-Gel™
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acides nucléiques et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 500 μL TrackIt 100 bp DNA Ladder
• 1 mL 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer
Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C.
Concentration 0,1 μg/μl
Type de gel Agarose
Prêt à charger Oui
Volume de chargement des échantillons 1 ml
Plage de dimensions 100 bp à 2 000 bp
Volume (métrique) 50 μg
Compatibilité du gel Gel d’agarose
Nbre de réactions 100 applications
Quantité 50 μg
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique
Technologie Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie
Gamme de produits TrackIt
Type de produit Échelle d’ADN