Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ Cyan/Yellow Loading Buffer
Description
Les tampons de chargement contiennent deux colorants de suivi, l’un derrière l’échantillon et l’autre devant. Les colorants de suivi servent de marqueurs visuels permettant de suivre la migration pendant l’électrophorèse et d’indiquer lorsque les fragments d’ADN atteignent leur résolution maximale. Par ailleurs, les bandes d’ADN ne seront pas cachées par les colorants de suivi car elles passent en dehors des limites de la plupart des échantillons d’ADN.
- Le tampon de chargement cyan/orange TrackIt est recommandé pour les fragments d’ADN entre 50 bp et 10 kbp
- Le tampon de chargement cyan/jaune TrackIt est recommandé pour les fragments d’ADN entre 10 bp et 1 kbp
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 3 x 0,5 ml de tampon de chargement cyan/jauneTrackIt 6X Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum.Pour de plus longues périodes, conserver à -20°C. |
| Tampon | Tampons de chargement des échantillons |
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Tartrazine, xylène cyanol, xylène cyanol FF (XCFF) |
| Volume de chargement des échantillons | 0,5 ml |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 3 x 0,5 ml |
| Conditions d’expédition | Approuvée pour l’expédition à température ambiante, sur de la glace humide ou de la neige carbonique |
| Gamme de produits | TrackIt |
| Afficher plus |