Learn More
Invitrogen™ MC1061/P3 Chemically Competent E. coli
Code produit 10388162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 300 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10388162 5 x 300 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10388162 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C66303
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Pour une utilisation avec n’importe quel vecteur contenant du supF
Les bactéries E. coli compétentes MC1061/P3 sont utilisées pour une transformation hautement efficace des vecteurs qui nécessitent l’épisome P3 pour la sélection et le maintien (c.-à-d., pMCD8, pcDNA™1.1).
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Non
Clonage d’ADN méthylé Oui
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage • MC1021/P3 Chemically Competent E. coli (5 x 300 μL)
Store Competent Cells at –80°C.
• pUC19 DNA (1 x 50 μL)
Store pUC19 DNA at –20°C.
• S.O.C. Medium (15 ml)
Store S.O.C. Medium at 4°C or room temperature.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Tetracycline)
Clonage d’ADN instable Ne convient pas au clonage d’ADN instable
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Non adapté à la préparation de l’ADN non méthylé
Réduit la recombinaison Non
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Format Tube
Quantité 5 x 300 μl