Learn More
Invitrogen™ Tampon Tris-HCI 1 M UltraPure™, pH de 7,5
Code produit 10123722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10123722 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10123722 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15567027
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
1 M de Tris-HCl UltraPure, pH 7,5
Solutions prémélangées, ajustées au pH, stériles et filtrées
  • Préparé sous forme de concentré à 1 M, le tampon peut être dilué à la concentration souhaitée
  • Utilisé dans les applications de biologie moléculaire ou de biochimie générale
  • Performance et tests de qualité : Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée.
  • Emballage durable
Électrophorèse sur gel d’agarose, analyse & purification d’ARN & d’ADN, extraction d’ADN, accessoires & réactifs généraux de purification d’ADN gADN, purification d’ADN génomique, électrophorèse sur gel d’acide nucléique & transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 M
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). Tris-HCl UltraPure™ 1 M, pH 7,5 est garanti pendant 6 mois à compter de la date d’achat, sauf indication contraire mentionnée dans la documentation produit.
pH pH 7,5
Gamme de produits UltraPure
Type de produit Tampon Tris-HCl
Quantité 1 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Di-2-pyridyl ketone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-pyridyl) ketone