Learn More
Invitrogen™ Bromure d’éthiodium UltraPure™, 10 mg/ml
Code produit 11508756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11508756 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11508756 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15585011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.25€
    60.65€ / 10mL
    Économisez 7.60€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
10 ml d’une solution de 10 mg/ml
Le colorant fluorescent sensible détecte les acides nucléiques dans les gels d’agarose et les gradients de chlorure de césium
Le bromure d’éthidium UltraPure est disponible sous forme de solution aqueuse contenant 10 mg/ml de bromure d’éthidium UltraPure et de l’eau ultra-pure. Sensible : Détecte des quantités aussi infimes que 1 ng d’acide nucléique dans les gels d’agarose.
  • Polyvalent : Détecte l’ADN ou l’ARN
  • Facilité d’utilisation : Peut être utilisé tel quel ou dilué à la concentration souhaitée
  • Composé aromatique avec un noyau de phénanthridine, le bromure d’éthidium atteint son excitation maximale à 300 nm et 520 nm, tandis que son émission maximale est de 600 nm
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN & de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique & transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10 ml de solution de 10 mg⁄ml. Conserver entre 15°C et 30°C
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Fluorescent
Marqueur ou colorant Bromure d’éthidium
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible ARN, ADN
Gamme de produits UltraPure
Type de produit Bromure d’éthidium