Learn More
Invitrogen™ Solution d’ADN de thymus de veau UltraPure™
Description
Les solutions d’ADN UltraPure de thymus de veau sont prêtes à l’emploi et cisaillées. Elles sont directement utilisées pour préparer les solutions de pré-hybridation et d’hybridation.
- Solution d’ADN préparée à partir d’ADN très pur, extrait du phénol / chloroforme et d’eau sans DNase ni RNase (traitée au DEPC) distillée, déminéralisée et cisaillée à une taille moyenne de ≤ 2 000 pb
- La concentration est ajustée à 10 mg / ml
- Tests de performance et de qualité : La concentration, la vérification de la taille, la viscosité et l’absorbance ultraviolette (A260 / A280) sont testées sur le plan analytique.
Chip-on-Chip, biologie chromatine, analyse et purification d’ARN et d’ADN, transfert Northern, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, RNAI, recherche d’ARN épigénétique et non codant, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à -20°C. |
| À utiliser avec (application) | Biologie de la chromatine, électrophorèse sur gel d’acide nucléique, transfert |
| Principales fonctions | Blocage de l’hybridation non spécifique |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Type de produit | Solution d’ADN de thymus de veau |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Type de réactif | ADN de thymus de veau |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |