Learn More
Invitrogen™ Solution de Denhardt (50X)
Code produit 11518616
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11518616 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11518616 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 750018
Edge
Stérilisée par filtration
À utiliser avec : Système rapide 7500, système 7500, système rapide 7900HT, système 7900HT, système Ion Personal Genome Machine™ (PGM™), processeur de particules magnétiques Flex KingFisher™, processeur de particules magnétiques Deep Well MagMAX™ Express-96, MagMA
  • Mélange d’agents de blocage utilisé dans les protocoles d’hybridation basés sur les membranes
  • Contient 1 % de Ficoll (type 400), 1 % de polyvinylpyrrolidone et 1 % d’albumine sérique bovine
Analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, génotypage et analyse d’expression génétique, analyse de microarray, transfert Northern, transfert et électrophorèse de gel d’acide nucléique, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de transfert
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Gamme de produits UltraPure
Type de produit Solution de Denhardt
Quantité 100 mL