Learn More
Invitrogen™ Eau traitée par DEPC UltraPure™
Code produit 11528616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 1.25 mL
1 l
4 x 100 mL
Conditionnement:
1L
400mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11528616 4 x 100 mL 400mL
11588636 4 x 1.25 mL -
10636503 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11528616 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 750024
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Autoclavée pour retirer le DEPC
UltraPure™ DEPC-treated Water is suitable for use with RNA. It is prepared by incubating with 0.1% diethylpyrocarbonate (DEPC), and is then autoclaved to remove the DEPC. Sterile filtered.
Performance and Quality Testing: No DNase or RNase activity detected.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon
Traitement(s) Traité au DEPC
Quantité 4 x 100 mL
Méthode de purification Autoclavé, filtré par membrane
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits UltraPure