Learn More
Invitrogen™ Tampon TAE UltraPure™ DNA Typing Grade™ 50X
Description
Le tampon TAE UltraPure DNA Typing Grade™ 50X est une solution stérilisée par filtration de 2 M de tris-acétate et de 50 mM d’EDTA. Pour préparer une solution 1X, mélangez un volume de tampon TAE UltraPure 50X avec 49 volumes d’eau distillée.
- Contient 40 mM de Tris-acétate et 1 mM d’EDTA avec un pH de 8,3 à 23°C.
- Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase détectée
- Compatible avec les gels E-Gel™
- Emballage durable
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Tampon | Tampon de migration |
| Concentration | 50 X |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose, E-Gel™ |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Type de produit | Tampon TAE |
| Quantité | 1 L |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |