Learn More
Invitrogen™ Acide éthylènediaminetétracétique UltraPure™, sel disodique, dihydraté (Na2EDTA·2H2O)
Description
- L’acide éthylènediaminetétraacétique UltraPure, sel disodique, dihydraté (Na2EDTA•2H2O) est un chélateur du cation métallique divalent.
Électrophorèse sur gel d’agarose, analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, accessoires et réactifs généraux de purification d’ADN gADN, purification d’ADN génomique, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | EDTA |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (application) | Biochimie, biologie moléculaire |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Type de produit | Acide éthylènediaminetétracétique, sel disodique, dihydraté |
| Quantité | 500 g |
| Pureté | De qualité biologie moléculaire |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Forme | Poudre |