Learn More
Invitrogen™ Glycérol UltraPure™
Code produit 11508746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
3,8 L
Conditionnement:
1 pièce
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11508746 500 mL 500mL
10779053 3,8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11508746 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15514011
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
UltraPure Glycerol is suitable for the concentration and storage of enzymes at low temperatures. A 50% (v/v) solution will not freeze at -20°C.
UltraPure Glycerol (≥99% pure) is suitable for concentrating and storing enzymes at low temperatures. It can be diluted to a 50% (v/v) solution that will not freeze at -20°C. With a density of 1.26 g/mL, it is commonly used in electrophoresis loading buffers. Additionally, UltraPure Glycerol gradients are ideal for purifying proteins, bacteriophage, and organelles.
Performance and quality testing: no DNase, RNase, or protease activity detected
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycérol
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Gamme de produits UltraPure
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide